Merck
AOBH7BADE7CA
AOBChem
1,2-Dibromo-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
333.93
MDL番号:
Iupac Name
1,2-dibromo-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H5Br2F3O/c1-14-4-2-5(8(11,12)13)7(10)6(9)3-4/h2-3H,1H3
InChI Key
BNWQMIDUKAWHRO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/1-2-dibromo-5-methoxy-3-trifluoromethyl-benzene.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38465.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)