Merck
AOBH7BADE6DA
AOBChem
1-Bromo-4-methoxy-2-vinylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.07
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-4-methoxy-2-vinylbenzene
Inchi Code
1S/C9H9BrO/c1-3-7-6-8(11-2)4-5-9(7)10/h3-6H,1H2,2H3
InChI Key
WMCHARNDFAMFGD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-4-methoxy-2-vinylbenzene.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37940.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)