Merck
AOBH7BADE6D2
AOBChem
3-Bromo-2-ethoxy-5-isopropylbenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
271.15
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-2-ethoxy-5-isopropylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C12H15BrO2/c1-4-15-12-10(7-14)5-9(8(2)3)6-11(12)13/h5-8H,4H2,1-3H3
InChI Key
ZPTHTKLAAVUJED-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-ethoxy-5-isopropylbenzaldehyde.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37282.pdf