Merck
AOBH7BADE6A7
AOBChem
4-Butoxy-2,6-dimethylbenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.28
MDL番号:
Iupac Name
4-butoxy-2,6-dimethylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C13H18O3/c1-4-5-6-16-11-7-9(2)12(13(14)15)10(3)8-11/h7-8H,4-6H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI Key
FIZUEJGPZMWHHS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-butoxy-2-6-dimethylbenzoic-acid.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37681.pdf