Merck
AOBH7BADE6A5
AOBChem
2,6-Dimethyl-4-propoxybenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.26
MDL番号:
Iupac Name
2,6-dimethyl-4-propoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C12H16O2/c1-4-5-14-11-6-9(2)12(8-13)10(3)7-11/h6-8H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
KXRRIYRZVHOLGF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-6-dimethyl-4-propoxybenzaldehyde.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37677.pdf