Merck
AOBH7BADE5F5
AOBChem
1,5-Dibromo-2-butoxy-3-fluorobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
326
MDL番号:
Iupac Name
1,5-dibromo-2-butoxy-3-fluorobenzene
Inchi Code
1S/C10H11Br2FO/c1-2-3-4-14-10-8(12)5-7(11)6-9(10)13/h5-6H,2-4H2,1H3
InChI Key
CWSMAWMVQDHUHN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-5-dibromo-2-butoxy-3-fluorobenzene.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37342.pdf