Merck
AOBH7BADE5E5
AOBChem
2-Fluoro-3-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.11
MDL番号:
Iupac Name
2-fluoro-3-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H4F4O3/c9-5-3(7(14)15)1-2-4(6(5)13)8(10,11)12/h1-2,13H,(H,14,15)
InChI Key
WIZGAUIGCJCOKR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-3-hydroxy-4-trifluoromethyl-benzoic-acid.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37233.pdf