Merck
AOBH7BADE16E
AOBChem
2-Ethoxy-1,4-difluoro-3-methoxybenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.17
MDL番号:
Iupac Name
2-ethoxy-1,4-difluoro-3-methoxybenzene
Inchi Code
1S/C9H10F2O2/c1-3-13-9-7(11)5-4-6(10)8(9)12-2/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI Key
ATUJQKWZMNWHFC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-ethoxy-1-4-difluoro-3-methoxybenzene.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37123.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)