Merck
AOBH7BADE12C
AOBChem
5-Chloro-2-(methoxymethyl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.6
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-2-(methoxymethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H8ClNO/c1-10-5-7-3-2-6(8)4-9-7/h2-4H,5H2,1H3
InChI Key
GNZDHODOKRQUAX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-2-methoxymethyl-pyridine.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37013.pdf