Merck
AOBH7BADE0FD
AOBChem
1-Chloro-2-ethoxy-4-methoxybenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.64
MDL番号:
Iupac Name
1-chloro-2-ethoxy-4-methoxybenzene
Inchi Code
1S/C9H11ClO2/c1-3-12-9-6-7(11-2)4-5-8(9)10/h4-6H,3H2,1-2H3
InChI Key
GEEXZGQGSCUOEZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-chloro-2-ethoxy-4-methoxybenzene.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36924.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)