Merck
AOBH7BADDF08
AOBChem
Methyl 5-chloro-2,4-difluorobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.58
MDL番号:
Iupac Name
methyl 5-chloro-2,4-difluorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H5ClF2O2/c1-13-8(12)4-2-5(9)7(11)3-6(4)10/h2-3H,1H3
InChI Key
XYMSJOLPHIRLNX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-5-chloro-2-4-difluorobenzoate.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36582.pdf