Merck
AOBH7BADDE44
AOBChem
1-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.14
MDL番号:
Iupac Name
1-ethoxy-2,3,4-trifluorobenzene
Inchi Code
1S/C8H7F3O/c1-2-12-6-4-3-5(9)7(10)8(6)11/h3-4H,2H2,1H3
InChI Key
PLQXKFOZMZCLIE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-ethoxy-2-3-4-trifluorobenzene.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36486.pdf