Merck
AOBH7BADDB73
AOBChem
3-Bromo-2-propoxybenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.1
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-2-propoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H11BrO2/c1-2-6-13-10-8(7-12)4-3-5-9(10)11/h3-5,7H,2,6H2,1H3
InChI Key
SPDDTCXWTTVBTF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-propoxybenzaldehyde.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35149.pdf