Merck
AOBH7BADDA8D
AOBChem
2-Bromo-1-ethoxy-4-isopropylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.14
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-1-ethoxy-4-isopropylbenzene
Inchi Code
1S/C11H15BrO/c1-4-13-11-6-5-9(8(2)3)7-10(11)12/h5-8H,4H2,1-3H3
InChI Key
RMDAZWMUVBWLJS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-1-ethoxy-4-isopropylbenzene.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/22030.pdf