Merck
AOBH7BADDA36
AOBChem
1,2,5-Tribromo-4-chloro-3-methylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
363.27
MDL番号:
Iupac Name
1,2,5-tribromo-4-chloro-3-methylbenzene
Inchi Code
1S/C7H4Br3Cl/c1-3-6(10)4(8)2-5(9)7(3)11/h2H,1H3
InChI Key
BSUVNADCAIIFQR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/1-2-5-tribromo-4-chloro-3-methylbenzene.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36796.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)