Merck
AOBH7BADDA19
AOBChem
5-Bromo-2-isopropoxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
342.04
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-2-isopropoxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C14H21BBrNO3/c1-9(2)18-12-7-10(11(16)8-17-12)15-19-13(3,4)14(5,6)20-15/h7-9H,1-6H3
InChI Key
PLDPTIGLBGJPRV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-isopropoxy-4-4-4-5-5-tetramethyl-1-3-2-dioxaborolan-2-yl-pyridine.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36562.pdf