Merck
AOBH7BADDA16
AOBChem
(3-Bromo-2-ethoxyphenyl)(methyl)sulfane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
247.16
MDL番号:
Iupac Name
(3-bromo-2-ethoxyphenyl)(methyl)sulfane
Inchi Code
1S/C9H11BrOS/c1-3-11-9-7(10)5-4-6-8(9)12-2/h4-6H,3H2,1-2H3
InChI Key
PXONQYZPBPRAHC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-ethoxyphenyl-methyl-sulfane.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36554.pdf