Merck
AOBH3CD9F469
AOBChem
N-benzyl-2,3-difluorobenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
247.24
MDL番号:
Iupac Name
N-benzyl-2,3-difluorobenzamide
Inchi Code
1S/C14H11F2NO/c15-12-8-4-7-11(13(12)16)14(18)17-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9H2,(H,17,18)
InChI Key
CLMTYUMUFAWHQO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/n-benzyl-2-3-difluorobenzamide.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36043.pdf