Merck
AOBH3CD9F308
AOBChem
tert-Butyl 4-chloro-3-methylbenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.7
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-chloro-3-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C12H15ClO2/c1-8-7-9(5-6-10(8)13)11(14)15-12(2,3)4/h5-7H,1-4H3
InChI Key
FBBYEWYYSSVXLV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/tert-butyl-4-chloro-3-methylbenzoate.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/20322.pdf