Merck
AOBH3CD9F246
AOBChem
Methyl 5-acetyl-2-methoxybenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.21
MDL番号:
Iupac Name
methyl 5-acetyl-2-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C11H12O4/c1-7(12)8-4-5-10(14-2)9(6-8)11(13)15-3/h4-6H,1-3H3
InChI Key
KPDRDAXDDZAPHS-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-5-acetyl-2-methoxybenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35812.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)