Merck
AOBH3CD9F0E2
AOBChem
5-(4-(Methoxymethoxy)phenyl)oxazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.21
MDL番号:
Iupac Name
5-(4-(methoxymethoxy)phenyl)oxazole
Inchi Code
1S/C11H11NO3/c1-13-8-15-10-4-2-9(3-5-10)11-6-12-7-14-11/h2-7H,8H2,1H3
InChI Key
RYXSUQUUYXMEHU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-4-methoxymethoxy-phenyl-oxazole.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/13855.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)