Merck
AOBH30376760
AOBChem
Ethyl 4-(ethoxymethyl)benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.26
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 4-(ethoxymethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C12H16O3/c1-3-14-9-10-5-7-11(8-6-10)12(13)15-4-2/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3
InChI Key
GWYFRLIJNSJBCT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-4-ethoxymethyl-benzoate.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35099.pdf