Merck
AOBH3037674A
AOBChem
4-Chloro-3-(methylthio)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
202.66
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-3-(methylsulfanyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H7ClO2S/c1-12-7-4-5(8(10)11)2-3-6(7)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
RTEJAGIAENPNEE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-chloro-3-methylthio-benzoic-acid.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34924.pdf