Merck
AOBH30376722
AOBChem
5-Carboxy-2,4-difluorophenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
201.92
MDL番号:
Iupac Name
5-borono-2,4-difluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H5BF2O4/c9-5-2-6(10)4(8(13)14)1-3(5)7(11)12/h1-2,13-14H,(H,11,12)
InChI Key
JJQDMOMUNAXCBS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-carboxy-2-4-difluorophenylboronic-acid.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34797.pdf