Merck
AOBH303766FE
AOBChem
3-Bromo-2-chloro-5-methylphenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
249.3
MDL番号:
Iupac Name
(3-bromo-2-chloro-5-methylphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C7H7BBrClO2/c1-4-2-5(8(11)12)7(10)6(9)3-4/h2-3,11-12H,1H3
InChI Key
IZQHEHLMXXENPV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-chloro-5-methylphenylboronic-acid.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/15844.pdf