Merck
AOBH303766D8
AOBChem
3-Fluoro-5-(pyrrolidin-1-yl)phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.21
MDL番号:
Iupac Name
3-fluoro-5-(pyrrolidin-1-yl)phenol
Inchi Code
1S/C10H12FNO/c11-8-5-9(7-10(13)6-8)12-3-1-2-4-12/h5-7,13H,1-4H2
InChI Key
OSPGQQFBODVGHJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-fluoro-5-pyrrolidin-1-yl-phenol.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32933.pdf