Merck
AOBH303766CA
AOBChem
Methyl 3-bromo-2,6-dimethoxybenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
275.1
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-bromo-2,6-dimethoxybenzoate
Inchi Code
1S/C10H11BrO4/c1-13-7-5-4-6(11)9(14-2)8(7)10(12)15-3/h4-5H,1-3H3
InChI Key
IYVSXIFYVRNTDY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-3-bromo-2-6-dimethoxybenzoate.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32297.pdf