Merck
AOBH303766A5
AOBChem
Ethyl 3-bromo-5-methoxybenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
259.1
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 3-bromo-5-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C10H11BrO3/c1-3-14-10(12)7-4-8(11)6-9(5-7)13-2/h4-6H,3H2,1-2H3
InChI Key
DZCQREFAFYAXTL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-3-bromo-5-methoxybenzoate.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/31437.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)