Merck
AOBH30376677
AOBChem
5-(Benzyloxy)nicotinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.24
MDL番号:
Iupac Name
5-(benzyloxy)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C13H11NO3/c15-13(16)11-6-12(8-14-7-11)17-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,15,16)
InChI Key
MWWYJDHPRJSMBL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-benzyloxy-nicotinic-acid.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26999.pdf