Merck
AOBH11E4FE91
AOBChem
Methyl 3,5-dimethyl-4-fluorobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.19
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-fluoro-3,5-dimethylbenzoate
Inchi Code
1S/C10H11FO2/c1-6-4-8(10(12)13-3)5-7(2)9(6)11/h4-5H,1-3H3
InChI Key
MQUDPHRXEUKCJN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-3-5-dimethyl-4-fluorobenzoate.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34771.pdf