Merck
AOBH11E4FE0A
AOBChem
2-(5-Bromo-2-methylphenyl)-[1,3]dioxolane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.1
MDL番号:
Iupac Name
2-(5-bromo-2-methylphenyl)-1,3-dioxolane
Inchi Code
1S/C10H11BrO2/c1-7-2-3-8(11)6-9(7)10-12-4-5-13-10/h2-3,6,10H,4-5H2,1H3
InChI Key
LJGFWRSTEUSTNL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-5-bromo-2-methylphenyl-1-3-dioxolane.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/11161 .pdf