Merck
AOBH11E4FC87
AOBChem
3,5-Difluoro-2-(methoxymethoxy)phenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
217.96
MDL番号:
Iupac Name
(3,5-difluoro-2-(methoxymethoxy)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C8H9BF2O4/c1-14-4-15-8-6(9(12)13)2-5(10)3-7(8)11/h2-3,12-13H,4H2,1H3
InChI Key
FXTMGMXZBGEHEA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-5-difluoro-2-methoxymethoxy-phenylboronic-acid.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/18311.pdf