Merck
AOBH042EEAB8
AOBChem
2-Hydroxy-6-trifluoromethylphenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.93
MDL番号:
Iupac Name
2-hydroxy-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H6BF3O3/c9-7(10,11)4-2-1-3-5(12)6(4)8(13)14/h1-3,12-14H
InChI Key
FNBWZLJDEFUGAL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-hydroxy-6-trifluoromethylphenylboronic-acid.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34193.pdf