Merck
AOBH03D4EF43
AOBChem
Ethyl 2-chloro-3,6-difluorobenzoater
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.6
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-chloro-3,6-difluorobenzoate
Inchi Code
1S/C9H7ClF2O2/c1-2-14-9(13)7-5(11)3-4-6(12)8(7)10/h3-4H,2H2,1H3
InChI Key
MPNZVNFLBJNGBX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-2-chloro-3-6-difluorobenzoater.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34019.pdf