Merck
AOBH03B6AB46
AOBChem
2-Fluoro-5-methoxypyridine-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.13
MDL番号:
Iupac Name
2-fluoro-5-methoxyisonicotinic acid
Inchi Code
1S/C7H6FNO3/c1-12-5-3-9-6(8)2-4(5)7(10)11/h2-3H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
WJWQUZNOYBAAEW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-5-methoxypyridine-4-carboxylic-acid.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/20467.pdf