Merck
AOB998741758
AOBChem
3-Fluoro-2,4-dimethylphenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
167.98
MDL番号:
Iupac Name
(3-fluoro-2,4-dimethylphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C8H10BFO2/c1-5-3-4-7(9(11)12)6(2)8(5)10/h3-4,11-12H,1-2H3
InChI Key
WVMGJPPIHJAPAG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-fluoro-2-4-dimethylphenylboronic-acid.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/18873.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)