Merck
AOB998741733
AOBChem
2,5-Dichloro-3-methoxybenzyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.06
MDL番号:
Iupac Name
(2,5-dichloro-3-methoxyphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H8Cl2O2/c1-12-7-3-6(9)2-5(4-11)8(7)10/h2-3,11H,4H2,1H3
InChI Key
SVLAVGFQGXTHJU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-5-dichloro-3-methoxybenzyl-alcohol.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33591.pdf