Merck
AOB979588548
AOBChem
3-Bromo-5-ethyl-2-fluorobenzyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.08
MDL番号:
Iupac Name
(3-bromo-5-ethyl-2-fluorophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C9H10BrFO/c1-2-6-3-7(5-12)9(11)8(10)4-6/h3-4,12H,2,5H2,1H3
InChI Key
MJKJWCXNYLSCHX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-5-ethyl-2-fluorobenzyl-alcohol.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33419.pdf