Merck
AOB945512076
AOBChem
3,4-Dichloro-2-methoxyphenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.03
MDL番号:
Iupac Name
3,4-dichloro-2-methoxyphenol
Inchi Code
1S/C7H6Cl2O2/c1-11-7-5(10)3-2-4(8)6(7)9/h2-3,10H,1H3
InChI Key
YQDGZRGOCDIQJQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-4-dichloro-2-methoxyphenol.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33153.pdf