Merck
AOB945512051
AOBChem
2-Fluoro-4-methylpyridin-3-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
127.12
MDL番号:
Iupac Name
2-fluoro-4-methyl-3-pyridinol
Inchi Code
1S/C6H6FNO/c1-4-2-3-8-6(7)5(4)9/h2-3,9H,1H3
InChI Key
HSTISAZOZVMFLS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-4-methylpyridin-3-ol.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33100.pdf