Merck
AOB945511939
AOBChem
3,5-Difluoro-4-methylanisole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
158.15
MDL番号:
Iupac Name
1,3-difluoro-5-methoxy-2-methylbenzene
Inchi Code
1S/C8H8F2O/c1-5-7(9)3-6(11-2)4-8(5)10/h3-4H,1-2H3
InChI Key
WQYFSXVVMFVCQH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-5-difluoro-4-methylanisole.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32676.pdf