Merck
AOB945511915
AOBChem
3-Chloro-2,4-dimethylbenzyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.64
MDL番号:
Iupac Name
(3-chloro-2,4-dimethylphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C9H11ClO/c1-6-3-4-8(5-11)7(2)9(6)10/h3-4,11H,5H2,1-2H3
InChI Key
XTNZDJKAWJUOOM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-chloro-2-4-dimethylbenzyl-alcohol.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32636.pdf