Merck
AOB945511796
AOBChem
1-Bromo-3-chloro-2,4-dimethylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.51
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-3-chloro-2,4-dimethylbenzene
Inchi Code
1S/C8H8BrCl/c1-5-3-4-7(9)6(2)8(5)10/h3-4H,1-2H3
InChI Key
IPNHMWIEZQSACE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-3-chloro-2-4-dimethylbenzene.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/31335.pdf