Merck
AOB640097867
AOBChem
Methyl 3-methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
250.17
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C10H9F3O4/c1-15-8-5-6(9(14)16-2)3-4-7(8)17-10(11,12)13/h3-5H,1-2H3
InChI Key
YQZPTEQQJLARHZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-3-methoxy-4-trifluoromethoxy-benzoate.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32324.pdf