Merck
AOB640097397
AOBChem
1-Bromo-3-ethoxy-5-methoxybenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.09
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-3-ethoxy-5-methoxybenzene
Inchi Code
1S/C9H11BrO2/c1-3-12-9-5-7(10)4-8(6-9)11-2/h4-6H,3H2,1-2H3
InChI Key
KFPDKCJCBFNTDF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-3-ethoxy-5-methoxybenzene.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30773.pdf