Merck
AOB640097332
AOBChem
2,6-Dimethoxy-3-(methylsulfanyl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.25
MDL番号:
Iupac Name
2,6-dimethoxy-3-(methylthio)pyridine
Inchi Code
1S/C8H11NO2S/c1-10-7-5-4-6(12-3)8(9-7)11-2/h4-5H,1-3H3
InChI Key
BUKOPLIFYCOZSA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-6-dimethoxy-3-methylsulfanyl-pyridine.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30601.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)