Merck
AOB640097280
AOBChem
4-Cyano-3-ethylbenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.19
MDL番号:
Iupac Name
4-cyano-3-ethylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H9NO2/c1-2-7-5-8(10(12)13)3-4-9(7)6-11/h3-5H,2H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
UYBTXTORMJOMJC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-cyano-3-ethylbenzoic-acid.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30475.pdf