Merck
AOB640096780
AOBChem
5-Bromo-2-chloro-3-(pyrrolidine-1-carbonyl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
289.56
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-2-chloro-3-(1-pyrrolidinylcarbonyl)pyridine
Inchi Code
1S/C10H10BrClN2O/c11-7-5-8(9(12)13-6-7)10(15)14-3-1-2-4-14/h5-6H,1-4H2
InChI Key
BGJWDYNITVXSRN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-chloro-3-pyrrolidine-1-carbonyl-pyridine.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/28452.pdf