Merck
AOB640096360
AOBChem
5-Bromo-4-iodo-1,3-benzodioxole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
326.92
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-4-iodobenzo[d][1,3]dioxole
Inchi Code
1S/C7H4BrIO2/c8-4-1-2-5-7(6(4)9)11-3-10-5/h1-2H,3H2
InChI Key
MTIAJPVXZKADMH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-4-iodo-1-3-benzodioxole.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26947.pdf