Merck
AOB640096253
AOBChem
2-Ethoxy-3,5-dimethylbenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.23
MDL番号:
Iupac Name
2-ethoxy-3,5-dimethylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-4-14-10-8(3)5-7(2)6-9(10)11(12)13/h5-6H,4H2,1-3H3,(H,12,13)
InChI Key
JKUIFTNWFPHFAX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-ethoxy-3-5-dimethylbenzoic-acid.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26699.pdf